Få mere at vide
3M™ Beskyttende overtræksdragter med hætte 4510-serien, elastiske håndled og ankler
Artikelnummer. 11973734 Shop alle 3M produkter
Skift visning
Størrelse:
Lille
Medium
Større
X-Large
2X-stor
3X-Large
4X-stor
Pakningsstørrelse:
Pakke med 20
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
11973734 Lille Pakke med 20
11963734 Medium Pakke med 20
11983734 Større Pakke med 20
12972315 X-Large Pakke med 20
12982315 2X-stor Pakke med 20
12992315 3X-Large Pakke med 20
12902325 4X-stor Pakke med 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 11973734 Leverandør 3M™ Leverandørnr. 7000089661
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1485.00 DKK
    1029.49 DKK / Pakke med 20
    Spare 455.51 DKK
    30% Slukket
Forventet forsendelse: 18-02-2027
Overalls giver let beskyttelse mod smitsomme stoffer, visse farlige støvstoffer og begrænsede væskesprøjt. PE-laminatmateriale inkluderer mikroporer, der tillader varme og fugt at fordampe fra huden og ud gennem dragten for en let og behagelig pasform.
  • Type 5/6 Coverall designet til at tilbyde omkostningseffektiv beskyttelse mod farligt støv og begrænsede væskesprøjt
  • Beskyttelse mod EN 14126 Biologiske agenser
  • Lavet af et blødt letvægts non-woven med mikroporøst laminat for stænkbeskyttelse, styrke og åndbarhed
  • Certificeret beskyttelse mod type 5/6 farligt støv og begrænsede væskesprøjt
  • 2-panels hættedesign, 2-vejs lynlås med stormklap, elastiske åbninger reducerer risikoen for hudeksponering
  • Antistatisk belægning EN 1149-5 reducerer statisk udladning og risikoen for gnister
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Renrumsoveralls
Størrelse Lille
Materiale Mikroporøst polyethylenlaminat
Farve Hvid
Engangs Engangsbrug
Talje stil Elastik
Ankel stil Elastik
Manchet stil Elastik
Hals stil Hætte
Hætte type 2-panel
Lukketype 2-vejs lynlås med stormklap
Sømtype Bundet
Sterilitet Ikke steril
Belægning Antistatisk
Certificeringer/compliance EN 13034 Type 6, EN ISO 13982-1 Type 5, EN 1149-1:2006, ASTM D2859-96, CE
Latex fri Ja
Til brug med (applikation) Bekæmpelse, afhjælpning, landbrug, rengøring og vedligeholdelse, generel industri, fremstilling, ikke-farlige operationer, maling, farmaceutisk renrum
Højde (metrisk) 164 til 170 cm