Få mere at vide
Thermo Scientific™ 3K/4K-seriens partikeltællerstandarder
Shop alle Thermo Scientific produkter
Diameter (metrisk):
0,1μ m
0,15μ m
0,2μ m
0,22μ m
0,27μ m
0,3μ m
0,35μ m
0,4μ m
0,5μ m
0,6μ m
0,7μ m
0,8μ m
0,9μ m
0,99μ m
1.0μ m
1.6μ m
2.0μ m
3μ m
4μ m
5,0μ m
6μ m
7μ m
10μ m
15μ m
20μ m
25μ m
30μ m
40μ m
50μ m
60μ m
70μ m
80μ m
100μ m
Pakningsstørrelse:
15ml
Pakke med 30
Pakke med 50
Pakke med 80
Beskrivning
Sikre nøjagtig og bekvem kalibrering af laserpartikeltællere med Thermo Scientific™ 3K/4K-seriens partikeltællerstandarder. Sammenlignet med vores produkter i 3000- og 4000-serien er denne produktlinje præcist fortyndet til øjeblikkelig brug i laserpartikeltællere med minimale tidskrævende koncentrationsjusteringer.
Funktioner:
- Suspensioner af monodisperse polystyrenkugler til brug i luftbårne eller flydende partikeldispergeringssystemer
- Partikeldiametre, der kan spores til standardmåleren gennem National Institute of Standards and Technology (NIST )
- Kalibrerer eller kontrollerer nøjagtigt ydeevnen af laserpartikeltællere, der bruges i renrum og andre forureningsovervågningsapplikationer
- Partikler fremstillet som vandige suspensioner med lav restkoncentration til minimal baggrundsinterferens
Specifikationer
Specifikationer
| Tilsætningsstof | Indeholder spormængder af overfladeaktivt stof for at hæmme agglomeration og fremme stabilitet |
| Koncentration | 3 x 105 /ml |
| Indhold og opbevaring | Medmindre andet er angivet, skal produktet opbevares på køl (2° til 8 °C), når det ikke er i brug, men må ikke fryses. Opbevar opretstående og hold flasken tæt lukket. Bland produktet med forsigtig vending i hånden eller vortex-mixer. |
| Indhold | Polymerpartikler i vand |
| Oversigt | NIST sporbare partikler, der giver kalibrering af laserpartikeltællere |
| Farve | Hvid eller farveløs |
| Til brug med (applikation) | Kalibrering af laserpartikeltæller |
| Materiale | Polystyren |
| Produkttype | Tæl kontrolpartikler |
| Inkluderer | Certifikat for kalibrering og sporbarhed til NIST |
| Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering