Få mere at vide
- Home
- Products
- Celleanalyseprodukter
- Mikrosfærer
- Thermo Scientific™ 3K/4K-seriens partikeltællerstandarder
Thermo Scientific™ 3K/4K-seriens partikeltællerstandarder
Artikelnummer. 11869732 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Diameter (metrisk):
0,1μ m
0,15μ m
0,2μ m
0,22μ m
0,27μ m
0,3μ m
0,35μ m
0,4μ m
0,5μ m
0,6μ m
0,7μ m
0,8μ m
0,9μ m
0,99μ m
1.0μ m
1.6μ m
2.0μ m
3μ m
4μ m
5,0μ m
6μ m
7μ m
10μ m
15μ m
20μ m
25μ m
30μ m
40μ m
50μ m
60μ m
70μ m
80μ m
100μ m
Pakningsstørrelse:
15ml
Pakke med 30
Pakke med 50
Pakke med 80
45 product options available for selection
| Artikelnummer. | Diameter (metrisk) | Pakningsstørrelse |
|---|---|---|
| 11869732 | 15μ m | 15ml |
| 11825012 | 1.0μ m | 15ml |
| 11894992 | 0,15μ m | 15ml |
| 11835012 | 1.6μ m | 15ml |
| 11805002 | 0,2μ m | 15ml |
| 11815002 | 0,22μ m | 15ml |
| 11825002 | 0,27μ m | 15ml |
| 11835002 | 0,3μ m | 15ml |
| 11845002 | 0,35μ m | 15ml |
| 11855002 | 0,4μ m | 15ml |
| 11865002 | 0,5μ m | 15ml |
| 11875002 | 0,6μ m | 15ml |
| 11885002 | 0,7μ m | 15ml |
| 11895002 | 0,8μ m | 15ml |
| 11805012 | 0,9μ m | 15ml |
| 11815012 | 0,99μ m | 15ml |
| 11583253 | 2.0μ m | Pakke med 50 |
| 11899722 | 2.0μ m | 15ml |
| 11593253 | 3μ m | Pakke med 50 |
| 11809732 | 3μ m | 15ml |
| 11819732 | 4μ m | 15ml |
| 11503263 | 4μ m | Pakke med 50 |
| 11829732 | 5,0μ m | 15ml |
| 11839732 | 6μ m | 15ml |
| 11849732 | 7μ m | 15ml |
| 11543263 | 10μ m | 15ml |
| 11543273 | 100μ m | Pakke med 30 |
| 11859742 | 100μ m | 15ml |
| 11879732 | 20μ m | 15ml |
| 11563263 | 20μ m | Pakke med 30 |
| 11889732 | 25μ m | 15ml |
| 11573263 | 25μ m | Pakke med 30 |
| 11899732 | 30μ m | 15ml |
| 11583263 | 30μ m | Pakke med 30 |
| 11809742 | 40μ m | 15ml |
| 11593263 | 40μ m | Pakke med 80 |
| 11819742 | 50μ m | 15ml |
| 11503273 | 50μ m | Pakke med 80 |
| 11829742 | 60μ m | 15ml |
| 11513273 | 60μ m | Pakke med 80 |
| 11839742 | 70μ m | 15ml |
| 11523273 | 70μ m | Pakke med 80 |
| 11849742 | 80μ m | 15ml |
| 11533273 | 80μ m | Pakke med 30 |
| 11884992 | 0,1μ m | 15ml |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 45 options available.
This item is not returnable.
View return policy
Product Code.
11869732
Supplier
Thermo Scientific™
Supplier No.
4K15
-
2670.00 DKK
1709.39 DKK / 15ml
Spare 960.61 DKK
35% Slukket
Du skal Log ind eller registrere dig for at købe denne vare.
Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Log ind for at se lagerbeholdningen.
Log ind for at se lagerbeholdningen.
Add to basket
1565.76 DKK valid until 2026-12-31
BEDSTE tilbudspris! Brug kampagnekoden "28038" for at få din tilbudspris.
BEDSTE tilbudspris! Brug kampagnekoden "28038" for at få din tilbudspris.
Add to basket
This item is not returnable.
View return policy
Description
Sikre nøjagtig og bekvem kalibrering af laserpartikeltællere med Thermo Scientific™ 3K/4K-seriens partikeltællerstandarder. Sammenlignet med vores produkter i 3000- og 4000-serien er denne produktlinje præcist fortyndet til øjeblikkelig brug i laserpartikeltællere med minimale tidskrævende koncentrationsjusteringer.
Funktioner:
- Suspensioner af monodisperse polystyrenkugler til brug i luftbårne eller flydende partikeldispergeringssystemer
- Partikeldiametre, der kan spores til standardmåleren gennem National Institute of Standards and Technology (NIST )
- Kalibrerer eller kontrollerer nøjagtigt ydeevnen af laserpartikeltællere, der bruges i renrum og andre forureningsovervågningsapplikationer
- Partikler fremstillet som vandige suspensioner med lav restkoncentration til minimal baggrundsinterferens
Specifications
Specifications
| Tilsætningsstof | Indeholder spormængder af overfladeaktivt stof for at hæmme agglomeration og fremme stabilitet |
| Koncentration | 1 x 106 /ml |
| Indhold og opbevaring | Medmindre andet er angivet, opbevares 2 på køl° til 8°C produkt, når det ikke er i brug, men må ikke fryses. Opbevar opretstående og hold flasken tæt lukket. Bland produktet med forsigtig vending i hånden eller vortex-mixer. |
| Indhold | Polymerpartikler i vand |
| Oversigt | NIST sporbare partikler, der giver kalibrering af laserpartikeltællere |
| Farve | Hvid eller farveløs |
| Til brug med (applikation) | Kalibrering af laserpartikeltæller |
| Materiale | Polystyren |
| Produkttype | Tæl kontrolpartikler |
| Inkluderer | Certifikat for kalibrering og sporbarhed til NIST |
| Partikeldensitet | 1,05 g/cm 3 |
| Mængde | 15 mL |
| Brydningsindeks | 1,59 ved 589 nm (25 °C) |
| Størrelsesfordeling | <3% |
| Stabilitet | Produktet er stabilt i minimum 12 måneder |
| Diameter (metrisk) | 15μ m |
| Show More Show Less |