Få mere at vide
- Home
- Products
- Celleanalyseprodukter
- Mikrosfærer
- Thermo Scientific™ 3K/4K-seriens partikeltællerstandarder
Thermo Scientific™ 3K/4K-seriens partikeltællerstandarder
Artikelnummer. 11865002 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Diameter (metrisk):
0,1μ m
0,15μ m
0,2μ m
0,22μ m
0,27μ m
0,3μ m
0,35μ m
0,4μ m
0,5μ m
0,6μ m
0,7μ m
0,8μ m
0,9μ m
0,99μ m
1.0μ m
1.6μ m
2.0μ m
3μ m
4μ m
5,0μ m
6μ m
7μ m
10μ m
15μ m
20μ m
25μ m
30μ m
40μ m
50μ m
60μ m
70μ m
80μ m
100μ m
Pakningsstørrelse:
15ml
Pakke med 30
Pakke med 50
Pakke med 80
45 product options available for selection
| Artikelnummer. | Diameter (metrisk) | Pakningsstørrelse |
|---|---|---|
| 11865002 | 0,5μ m | 15ml |
| 11825012 | 1.0μ m | 15ml |
| 11894992 | 0,15μ m | 15ml |
| 11835012 | 1.6μ m | 15ml |
| 11805002 | 0,2μ m | 15ml |
| 11815002 | 0,22μ m | 15ml |
| 11825002 | 0,27μ m | 15ml |
| 11835002 | 0,3μ m | 15ml |
| 11845002 | 0,35μ m | 15ml |
| 11855002 | 0,4μ m | 15ml |
| 11875002 | 0,6μ m | 15ml |
| 11885002 | 0,7μ m | 15ml |
| 11895002 | 0,8μ m | 15ml |
| 11805012 | 0,9μ m | 15ml |
| 11815012 | 0,99μ m | 15ml |
| 11583253 | 2.0μ m | Pakke med 50 |
| 11899722 | 2.0μ m | 15ml |
| 11593253 | 3μ m | Pakke med 50 |
| 11809732 | 3μ m | 15ml |
| 11819732 | 4μ m | 15ml |
| 11503263 | 4μ m | Pakke med 50 |
| 11829732 | 5,0μ m | 15ml |
| 11839732 | 6μ m | 15ml |
| 11849732 | 7μ m | 15ml |
| 11543263 | 10μ m | 15ml |
| 11543273 | 100μ m | Pakke med 30 |
| 11859742 | 100μ m | 15ml |
| 11869732 | 15μ m | 15ml |
| 11879732 | 20μ m | 15ml |
| 11563263 | 20μ m | Pakke med 30 |
| 11889732 | 25μ m | 15ml |
| 11573263 | 25μ m | Pakke med 30 |
| 11899732 | 30μ m | 15ml |
| 11583263 | 30μ m | Pakke med 30 |
| 11809742 | 40μ m | 15ml |
| 11593263 | 40μ m | Pakke med 80 |
| 11819742 | 50μ m | 15ml |
| 11503273 | 50μ m | Pakke med 80 |
| 11829742 | 60μ m | 15ml |
| 11513273 | 60μ m | Pakke med 80 |
| 11839742 | 70μ m | 15ml |
| 11523273 | 70μ m | Pakke med 80 |
| 11849742 | 80μ m | 15ml |
| 11533273 | 80μ m | Pakke med 30 |
| 11884992 | 0,1μ m | 15ml |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 45 options available.
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolicy
Artikelnummer.
11865002
Leverandør
Thermo Scientific™
Leverandørnr.
3K500
-
8130.00 DKK
1606.50 DKK / 15ml
Spare 6523.50 DKK
80% Slukket
Du skal Log ind eller registrere dig for at købe denne vare.
Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Log ind for at se lagerbeholdningen.
Log ind for at se lagerbeholdningen.
Læg i indkøbskurv
1445.85 DKK valid until 2026-12-31
BEDSTE tilbudspris! Brug kampagnekoden "28038" for at få din tilbudspris.
BEDSTE tilbudspris! Brug kampagnekoden "28038" for at få din tilbudspris.
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolicy
Beskrivelse
Sikre nøjagtig og bekvem kalibrering af laserpartikeltællere med Thermo Scientific™ 3K/4K-seriens partikeltællerstandarder. Sammenlignet med vores produkter i 3000- og 4000-serien er denne produktlinje præcist fortyndet til øjeblikkelig brug i laserpartikeltællere med minimale tidskrævende koncentrationsjusteringer.
Funktioner:
- Suspensioner af monodisperse polystyrenkugler til brug i luftbårne eller flydende partikeldispergeringssystemer
- Partikeldiametre, der kan spores til standardmåleren gennem National Institute of Standards and Technology (NIST )
- Kalibrerer eller kontrollerer nøjagtigt ydeevnen af laserpartikeltællere, der bruges i renrum og andre forureningsovervågningsapplikationer
- Partikler fremstillet som vandige suspensioner med lav restkoncentration til minimal baggrundsinterferens
Tekniske data
Tekniske data
| Tilsætningsstof | Indeholder spormængder af overfladeaktivt stof for at hæmme agglomeration og fremme stabilitet |
| Koncentration | 1 x 109 /ml |
| Indhold og opbevaring | Medmindre andet er angivet, opbevares 2 på køl° til 8°C produkt, når det ikke er i brug, men må ikke fryses. Opbevar opretstående og hold flasken tæt lukket. Bland produktet med forsigtig vending i hånden eller vortex-mixer. |
| Indhold | Polymerpartikler i vand |
| Oversigt | NIST sporbare partikler, der giver kalibrering af laserpartikeltællere |
| Farve | Hvid eller farveløs |
| Til brug med (applikation) | Kalibrering af laserpartikeltæller |
| Materiale | Polystyren |
| Produkttype | Tæl kontrolpartikler |
| Inkluderer | Certifikat for kalibrering og sporbarhed til NIST |
| Partikeldensitet | 1,05 g/cm 3 |
| Mængde | 15 mL |
| Brydningsindeks | 1,59 ved 589 nm (25 °C) |
| Størrelsesfordeling | ≤ 1.8% |
| Stabilitet | Produktet er stabilt i minimum 12 måneder |
| Diameter (metrisk) | 0,5μ m |
| Vis mere Vis mindre |