Få mere at vide
Thermo Scientific™ 3K/4K-seriens partikeltællerstandarder
Artikelnummer. 11829732 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Diameter (metrisk):
0,1μ m
0,15μ m
0,2μ m
0,22μ m
0,27μ m
0,3μ m
0,35μ m
0,4μ m
0,5μ m
0,6μ m
0,7μ m
0,8μ m
0,9μ m
0,99μ m
1.0μ m
1.6μ m
2.0μ m
3μ m
4μ m
5,0μ m
6μ m
7μ m
10μ m
15μ m
20μ m
25μ m
30μ m
40μ m
50μ m
60μ m
70μ m
80μ m
100μ m
Pakningsstørrelse:
15ml
Pakke med 30
Pakke med 50
Pakke med 80
45 product options available for selection
Product selection table with 45 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Pakningsstørrelse
11829732 5,0μ m 15ml
11825012 1.0μ m 15ml
11894992 0,15μ m 15ml
11835012 1.6μ m 15ml
11805002 0,2μ m 15ml
11815002 0,22μ m 15ml
11825002 0,27μ m 15ml
11835002 0,3μ m 15ml
11845002 0,35μ m 15ml
11855002 0,4μ m 15ml
11865002 0,5μ m 15ml
11875002 0,6μ m 15ml
11885002 0,7μ m 15ml
11895002 0,8μ m 15ml
11805012 0,9μ m 15ml
11815012 0,99μ m 15ml
11899722 2.0μ m 15ml
11583253 2.0μ m Pakke med 50
11809732 3μ m 15ml
11593253 3μ m Pakke med 50
11819732 4μ m 15ml
11503263 4μ m Pakke med 50
11839732 6μ m 15ml
11849732 7μ m 15ml
11543263 10μ m 15ml
11859742 100μ m 15ml
11543273 100μ m Pakke med 30
11869732 15μ m 15ml
11879732 20μ m 15ml
11563263 20μ m Pakke med 30
11889732 25μ m 15ml
11573263 25μ m Pakke med 30
11899732 30μ m 15ml
11583263 30μ m Pakke med 30
11809742 40μ m 15ml
11593263 40μ m Pakke med 80
11819742 50μ m 15ml
11503273 50μ m Pakke med 80
11829742 60μ m 15ml
11513273 60μ m Pakke med 80
11523273 70μ m Pakke med 80
11839742 70μ m 15ml
11849742 80μ m 15ml
11533273 80μ m Pakke med 30
11884992 0,1μ m 15ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 45 options available.
45 options
Artikelnummer. 11829732 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 4K05
Spotlight-tilbud
Brug rabatkode 28038
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-12-2026
Sikre nøjagtig og bekvem kalibrering af laserpartikeltællere med Thermo Scientific™ 3K/4K-seriens partikeltællerstandarder.
Sikre nøjagtig og bekvem kalibrering af laserpartikeltællere med Thermo Scientific™ 3K/4K-seriens partikeltællerstandarder. Sammenlignet med vores produkter i 3000- og 4000-serien er denne produktlinje præcist fortyndet til øjeblikkelig brug i laserpartikeltællere med minimale tidskrævende koncentrationsjusteringer.
Funktioner:
  • Suspensioner af monodisperse polystyrenkugler til brug i luftbårne eller flydende partikeldispergeringssystemer
  • Partikeldiametre, der kan spores til standardmåleren gennem National Institute of Standards and Technology (NIST )
  • Kalibrerer eller kontrollerer nøjagtigt ydeevnen af laserpartikeltællere, der bruges i renrum og andre forureningsovervågningsapplikationer
  • Partikler fremstillet som vandige suspensioner med lav restkoncentration til minimal baggrundsinterferens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tilsætningsstof Indeholder spormængder af overfladeaktivt stof for at hæmme agglomeration og fremme stabilitet
Koncentration 1 x 107 /ml
Indhold og opbevaring Medmindre andet er angivet, opbevares 2 på køl° til 8°C produkt, når det ikke er i brug, men må ikke fryses. Opbevar opretstående og hold flasken tæt lukket. Bland produktet med forsigtig vending i hånden eller vortex-mixer.
Indhold Polymerpartikler i vand
Oversigt NIST sporbare partikler, der giver kalibrering af laserpartikeltællere
Farve Hvid eller farveløs
Til brug med (applikation) Kalibrering af laserpartikeltæller
Materiale Polystyren
Produkttype Tæl kontrolpartikler
Inkluderer Certifikat for kalibrering og sporbarhed til NIST
Partikeldensitet 1,05 g/cm 3
Mængde 15 mL
Brydningsindeks 1,59 ved 589 nm (25 °C)
Størrelsesfordeling <3%
Diameter (metrisk) 5,0μ m