Få mere at vide
3H,5H-Octamethyltetrasiloxan, 96%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11343856
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11343856 25 g 25g
11333856 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11343856 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L16956.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 16066-09-4 | C8H24O3Si4 | 280.617 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 16066-09-4
Molekylær formel C8H24O3Si4
Molekylvægt (g/mol) 280.617
MDL nummer MFCD00053664
InChI nøgle OHSYWAVRSCQMHG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,1,1,3,5,7,7,7-octamethyltetrasiloxane, 3h,5h-octamethyltetrasiloxane, 1,3-bis trimethylsiloxy-1,3-dimethyldisiloxane, tetrasiloxane, 1,1,1,3,5,7,7,7-octamethyl, bis trimethylsiloxy dimethyldisiloxane, methyl-methyl trimethylsilyloxy, 1,1,1,3,5,7,7,7-octamethyl-tetrasiloxane, tetrasiloxane, 1,1,1,3,5,7,7,7-octamethyl-,, 1,1,1,3,5,7,7,7-octamethyltetrasiloxane, technical gc
PubChem CID 6327318
IUPAC navn methyl-[methyl(trimethylsilyloxy)-$l^{3}-silanyl]oxy-trimethylsilyloxysilicium
SMIL C[Si](O[Si](C)O[Si](C)(C)C)O[Si](C)(C)C
Tekniske data
Kogepunkt 169°C
Kemisk navn eller materiale 3H,5H-Octamethyltetrasiloxane
Mængde 25 g
Flammepunkt 78°C (172°F)
Formel vægt 282.64
Procent renhed 96%
Brydningsindeks 1.386
Følsomhed Moisture sensitive
Tæthed 0.863