Få mere at vide
3H-1,2-Dithiol-3-thion, TRC
Artikelnummer. 30385018
Skift visning
Mængde:
10 mg
25 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30385018 100 mg
30375920 10 mg
30371641 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30385018 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD494365100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 534-25-8
Molekylær formel C3 H2 S3
Molekylvægt (g/mol) 134.24
IUPAC navn Dithiaole-3-thione
SMIL S=C1SSC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3H-1,2-Dithiole-3-thione
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C3H2S3/c4-3-1-2-5-6-3/h1-2H
Formel vægt 133.9319