Få mere at vide
3H-1,2-Benzodithiol-one 1,1-dioxid, 98%
Product Code. 11364576
Change view
Click to view available options
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Unit Size:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde Unit Size
11364576 250 mg 250mg
11344576 1 g 1g
11354576 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11364576 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. L20129.MD
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-11-2026
Add to basket
CAS: 66304-01-6 | C7H4O3S2 | 200,226 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 66304-01-6
Molekylær formel C7H4O3S2
Molekylvægt (g/mol) 200.226
MDL nummer MFCD00132960
InChI nøgle JUDOLRSMWHVKGX-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 3009847
IUPAC navn 1,1-dioxo-1$1^{6},2-benzodithiol-3-on
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C(=O)SS2(=O)=O
Specifications
Kemisk navn eller materiale 3H-1,2-Benzodithiol-one 1,1-dioxide
Smeltepunkt 102 °C til 107 °C
Mængde 250 mg
FN nummer UN3335
Beilstein 4180332
Synonym 3h-1,2-benzodithiol-3-one 1,1-dioxide, beaucage reagent, 3h-1,2-benzodithiol-3-one-1,1-dioxide, 3h-benzo c 1,2 dithiol-3-one 1,1-dioxide, 3h-1,2-benzodithiol-3-one, 1,1-dioxide, 1,1-dioxo-1$l^ 6 ,2-benzodithiol-3-one, 3h-1,2-benzodithiol-one 1,1-dioxide, 3h-1,2-benzodithiol-3-one1,1-dioxide, 1??,2-benzodithiole-1,1,3-trione, acmc-1b2sk
Formel vægt 200.24
Procent renhed 99%