missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(3E)-Alpha-(2-Chlorophenyl)-3-(2-ethoxy-2-oxoethylidene)-4-hydroxy-1-piperidineacetic Acid Methyl Ester(Mixture of Diastereomers), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (3E)-alpha-(2-Chlorophenyl)-3-(2-ethoxy-2-oxoethylidene)-4-hydroxy-1-piperidineacetic Acid Methyl Ester(Mixture of Diastereomers) |
| CAS | 204205-19-6 |
| Molekylær formel | C18H22ClNO5 |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H22ClNO5/c1-3-25-16(22)10-12-11-20(9-8-15(12)21)17(18(23)24-2)13-6-4-5-7-14(13)19/h4-7,10,15,17,21H,3,8-9,11H2,1-2H3/b12-10+ |
| SMIL | CCOC(=O)\C=C\1/CN(CCC1O)C(C(=O)OC)c2ccccc2Cl |
| IUPAC navn | methyl 2-(2-chlorophenyl)-2-[(3E)-3-(2-ethoxy-2-oxoethylidene)-4-hydroxypiperidin-1-yl]acetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 367.82 |
| Formel vægt | 367.1187 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?