Få mere at vide
3E,8Z-Tetradecadienyl Acetate (>80%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3E,8Z-Tetradecadienyl Acetate |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C16H28O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-18-16(2)17/h7-8,12-13H,3-6,9-11,14-15H2,1-2H3/b8-7-,13-12+ |
| Formel vægt | 252.2089 |