Få mere at vide
(3E,7E)-4,8,12-Trimethyl-3,7,11-tridecatrienosyre, TRC
Artikelnummer. 30457074
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30457074 100 mg
30453248 50 mg
30456252 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30457074 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT798155100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 462-66-8
Molekylær formel C16H26O2
Molekylvægt (g/mol) 250.38
Synonym Farnesylcarboxylic Acid, Homofarnesenic Acid, Homofarnesylic Acid, (E,E)-Homofarnesic Acid, (3E,7E)-4,8,12-Trimethyl-3,7,11-tridecanetrienolic Acid
IUPAC navn (3E,7E)-4,8,12-trimethyltrideca-3,7,11-trienosyre
SMIL CC(=CCC\C(=C\CC\C(=C\CC(=O)O)\C)\C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (3E,7E)-4,8,12-Trimethyl-3,7,11-tridecatrienoic Acid
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C16H26O2/c1-13(2)7-5-8-14(3)9-6-10-15(4)11-12-16(17)18/h7,9,11H,5-6,8,10,12H2,1-4H3,(H,17,18)/b14-9+,15-11+
Formel vægt 250.1933