Få mere at vide
(3E,7E)-4,8,12-Trimethyl-3,7,11-tridecatrienosyre, TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | (3E,7E)-4,8,12-Trimethyl-3,7,11-tridecatrienoic Acid |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H26O2/c1-13(2)7-5-8-14(3)9-6-10-15(4)11-12-16(17)18/h7,9,11H,5-6,8,10,12H2,1-4H3,(H,17,18)/b14-9+,15-11+ |
| Formel vægt | 250.1933 |