missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(3E)-1-Acetyl-3-(ethoxyphenylmethylene)-2,3-dihydro-2-oxo-1H-indole-6-carboxylic Acid Methyl Ester, TRC

Artikelnummer. 30323349
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30323349 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30323349 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA17386550MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Methyl (3E)-1-Acetyl-3-(ethoxyphenylmethylene)-2,3-dihydro-2-oxo-1H-indole-6-carboxylate
CAS 1168152-06-4
Molekylær formel C21 H19 N O5
Mængde 50 mg
Synonym (3E)-1-Acetyl-3-(ethoxyphenylmethylene)-2,3-dihydro-2-oxo-1H-indole-6-carboxylic Acid Methyl Ester, 1H-Indole-6-carboxylic acid, 1-acetyl-3-(ethoxyphenylmethylene)-2,3-dihydro-2-oxo-, methyl ester, (3E)- (ACI), Methyl (3E)-1-acetyl-3-(ethoxyphenylmethylene)-2,3-dihydro-2-oxo-1H-indole-6-carboxylate (ACI)
InChI formel InChI=1S/C21H19NO5/c1-4-27-19(14-8-6-5-7-9-14)18-16-11-10-15(21(25)26-3)12-17(16)22(13(2)23)20(18)24/h5-12H,4H2,1-3H3/b19-18+
SMIL CCO\C(=C/1\C(=O)N(C(=O)C)c2cc(ccc12)C(=O)OC)\c3ccccc3
IUPAC navn methyl (3E)-1-acetyl-3-[ethoxy(phenyl)methylidene]-2-oxoindole-6-carboxylate
Molekylvægt (g/mol) 365.379
Formel vægt 365.126
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.