Få mere at vide
(3E)-1,6-Dibromo-3-hexene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (3E)-1,6-Dibromo-3-hexene |
| CAS | 59533-63-0 |
| Molekylær formel | C6 H10 Br2 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | 3-Hexene, 1,6-dibromo-, (3E)-, 3-Hexene, 1,6-dibromo-, (E)-, (3E)-1,6-Dibromo-3-hexene, (E)-1,6-Dibromo-3-hexene, trans-1,6-Dibromohex-3-ene |
| InChI formel | InChI=1S/C6H10Br2/c7-5-3-1-2-4-6-8/h1-2H,3-6H2/b2-1+ |
| SMIL | BrCC\C=C\CCBr |
| IUPAC navn | (E)-1,6-dibromohex-3-ene |
| Molekylvægt (g/mol) | 241.95 |
| Formel vægt | 239.9149 |