Få mere at vide
Fisherbrand™ 3D platform rotator
Giver jævn orbital bevægelse til blanding i kulturkolber, fade, tallerkener og rør.
3760.00 DKK
Tekniske data
Temperaturområde (metrisk) 5 °C til 40 °C
Se flere specifikationer
Produkter 1
Artikelnummer Brand Stiktype Pris Antal & tilgængelighed  
Artikelnummer Brand Stiktype Pris Antal & tilgængelighed  
15504080
Se tilbehørsprodukter Dokumentvisning Kampagnedetaljer
Fisherbrand™
88861046
EU-, UK-, CN-stik
3760.00 DKK
Hver
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
På lager
Edge
Læg i indkøbskurv
Beskrivelse
Beskrivelse
Denne platformsrotator giver en jævn orbital bevægelse til blanding i kulturkolber, fade, plader og rør
Inkluderer en gummimåtte med fordybninger og 6 rørsikringsbånd
Inkluderer en gummimåtte med fordybninger og 6 rørsikringsbånd
  • Enkel hastighedsjustering fra 2 til 80 o/min
  • Blid bevægelse ideel til farvning af geler uden at ødelægge kanterne eller holde skrøbeligt væv intakt under inkubation
  • Stor platform rummer de mest almindeligt anvendte fartøjer med skridsikker måtte, der forhindrer skridning
  • Lavspændingsstrømforsyning giver sikker kølerumsdrift og lavt energiforbrug
  • Driftstemperaturområde på 5 C °til 40 C °giver mulighed for brug i køleskabe eller ikke- CO 2 inkubatorer
  • Kontinuerlig eller tidsindstillet drift med automatisk slukning
  • Skærmen viser de sidst anvendte indstillinger, selv efter at strømmen er slukket.
  • Fortsæt driften med den sidst indstillede hastighed og den resterende tid, når strømmen er genoprettet.
  • Hørbar og visuel alarm: I tidsindstillet tilstand, når tiden når nul, lyder alarmen 5 gange, hvorefter tidsvinduet viser End “og“ flimrer hele tiden. Alarmen kan stoppes ved at trykke på en vilkårlig tast.
Tekniske data
Tekniske data
5 °C til 40 °C
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Fisherbrand™ 3D platform rotator