Få mere at vide
Corning™ 3D Clear Starter Kit
Artikelnummer. 17891925 Shop alle Corning produkter
Mængde:
1 sæt
Artikelnummer. 17891925
Brand: Corning™ 5730
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Cornings ™3D Clear Starter Kit kombinerer 30 ml 3D Clear med de fire bufferopløsninger, der kræves til at behandle 3D-vævskulturer til immunmærkning. Kun immunolabels og nukleare pletter skal tilføjes. Dette sæt leveres med nok materiale til at behandle tre 96-brøndsplader med 3D-cellekulturmodeller.
  • Hurtig vævsrensning
  • Nem at bruge
  • Intet særligt udstyr påkrævet
  • Kompatibel med IF, FP og andre fluorescerende etiketter
  • Mikroplade- og automationskompatibel
  • Vendbar til opfølgning med 2D H E/&IHC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 1 sæt
Inkluderer 3D klar reagens, antistof, blokering, penetration og vaskebuffere