Få mere at vide
3CAI, MedChemExpress
Artikelnummer. 16497108
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16497108 10 mg
16483147 50 mg
16409657 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16497108 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY16666
MedChemExpress 3CAI is a potent and specific AKT1 and AKT2 inhibitor.
3CAI is a potent and specific AKT1 and AKT2 inhibitor.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3CAI
Fysisk form Solid
CAS 28755-03-5
Farve Pink
Mængde 10 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C10H8ClNO
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Opløselighedsinformation DMSO : 250 mg/mL (1291.12 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(CCl)C1=CNC2=CC=CC=C12
Molekylvægt (g/mol) 193.63
Formel vægt 193.63
Procent renhed 99.97%