Få mere at vide
3Beta-Hydroxypregna-5,14-dien-29-one, TRC
Artikelnummer. 30396250
Skift visning
Mængde:
5 mg
Artikelnummer. Mængde
30396250 5 mg
1 options
Artikelnummer. 30396250 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH9522655MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale 3beta-Hydroxypregna-5,14-dien-29-one
CAS 22042-13-3
Molekylær formel C21H30O2
Mængde 5 mg
Synonym (3β)-3-Hydroxypregna-5,14-dien-20-one
InChI formel InChI=1S/C21H30O2/c1-13(22)17-6-7-18-16-5-4-14-12-15(23)8-10-20(14,2)19(16)9-11-21(17,18)3/h4,7,15-17,19,23H,5-6,8-12H2,1-3H3/t15-,16-,17+,19-,20-,21+/m0/s1
SMIL CC([C@H]1CC=C2[C@]3([H])CC=C4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@]12C)=O
IUPAC navn 1-((3S,8R,9S,10R,13R,17S)-3-hydroxy-10,13-dimethyl-2,3,4,7,8,9,10,11,12,13,16,17-dodecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl)ethan-1-one
Molekylvægt (g/mol) 314.46
Formel vægt 314.22