Få mere at vide
3Beta-Hydroxy Progesterone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3Beta-Hydroxy Progesterone |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C21H32O2/c1-13(22)17-6-7-18-16-5-4-14-12-15(23)8-10-20(14,2)19(16)9-11-21(17,18)3/h12,15-19,23H,4-11H2,1-3H3/t15-,16-,17+,18-,19-,20-,21+/m0/s1 |
| Formel vægt | 316.2402 |