Få mere at vide
3beta-Hydroxy-5alpha-pregnan-20-one Sulfate Pyridine Salt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3beta-Hydroxy-5alpha-pregnan-20-one Sulfate Pyridine Salt |
| CAS | 124107-38-6 |
| Molekylær formel | C26H39NO5S |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H14O7/c16-7-3-9(17)8-5-12(20)15(22-13(8)4-7)6-1-10(18)14(21)11(19)2-6/h1-4,12,15-21H,5H2/t12-,15-/m1/s1 |
| SMIL | Oc1c(O)cc(cc1O)[C@@H]2[C@H](O)Cc3c(cc(O)cc3O)O2 |
| Molekylvægt (g/mol) | 477.66 |