Få mere at vide
3Beta-Hydroxy-4-androstenone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3beta-Hydroxy-4-androstenone |
| CAS | 571-44-8 |
| Molekylær formel | C19H28O2 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 3β-Hydroxyandrost-4-en-17-one, 4-Androsten-3β-ol-17-one, (3β)-3-Hydroxy-androst-4-en-17-one, 4-ANDROSTEN-3b-OL-17-ONE |
| InChI formel | InChI=1S/C19H28O2/c1-18-9-7-13(20)11-12(18)3-4-14-15-5-6-17(21)19(15,2)10-8-16(14)18/h11,13-16,20H,3-10H2,1-2H3/t13-,14-,15-,16-,18-,19-/m0/s1 |
| SMIL | C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCC4=C[C@@H](O)CC[C@]34C)[C@@H]1CCC2=O |
| IUPAC navn | (3S,8R,9S,10R,13S,14S)-3-hydroxy-10,13-dimethyl-1,2,3,6,7,8,9,11,12,14,15,16-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 288.42 |
| Formel vægt | 288.2089 |