Få mere at vide
3Beta-Glycocholic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3beta-Glycocholic Acid |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C26H43NO6/c1-14(4-7-22(31)27-13-23(32)33)17-5-6-18-24-19(12-21(30)26(17,18)3)25(2)9-8-16(28)10-15(25)11-20(24)29/h14-21,24,28-30H,4-13H2,1-3H3,(H,27,31)(H,32,33)/t14-,15+,16+,17-,18+,19+,20-,21+,24+,25+,26-/m1/s1 |
| Formel vægt | 465.309 |