missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

[(3Beta)-Cholesta-5,24-dien-3-yloxy](1,1-dimethylethyl)dimethylsilane, TRC

Artikelnummer. 30349055
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30349055 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30349055 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC4314405MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale [(3beta)-Cholesta-5,24-dien-3-yloxy](1,1-dimethylethyl)dimethylsilane
CAS 220150-72-1
Molekylær formel C33H58OSi
Mængde 5 mg
InChI formel InChI=1S/C33H58OSi/c1-23(2)12-11-13-24(3)28-16-17-29-27-15-14-25-22-26(34-35(9,10)31(4,5)6)18-20-32(25,7)30(27)19-21-33(28,29)8/h12,14,24,26-30H,11,13,15-22H2,1-10H3/t24-,26+,27+,28-,29+,30+,32+,33-/m1/s1
SMIL C[C@H](CCC=C(C)C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC=C4C[C@H](CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C)O[Si](C)(C)C(C)(C)C
IUPAC navn tert-butyl-[[(3S,8S,9S,10R,13R,14S,17R)-10,13-dimethyl-17-[(2R)-6-methylhept-5-en-2-yl]-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-yl]oxy]-dimethylsilane
Molekylvægt (g/mol) 498.9
Formel vægt 498.4257
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.