Få mere at vide
(3Beta,9Beta,10Alpha)-3-Hydroxy-pregna-5,7-dien-20-one, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (3beta,9beta,10alpha)-3-Hydroxy-pregna-5,7-dien-20-one |
| CAS | 1819-14-3 |
| Molekylær formel | C21H30O2 |
| Mængde | 2.5 mg |
| Synonym | 3β-Hydroxy-9β,10α-pregna-5,7-dien-20-one |
| InChI formel | InChI=1S/C21H30O2/c1-13(22)17-6-7-18-16-5-4-14-12-15(23)8-10-20(14,2)19(16)9-11-21(17,18)3/h4-5,15,17-19,23H,6-12H2,1-3H3/t15-,17+,18-,19+,20+,21+/m0/s1 |
| SMIL | [H][C@]12C3=CC=C4C[C@@H](O)CC[C@@]4(C)[C@]3([H])CC[C@@]1([C@@H](C(C)=O)CC2)C |
| IUPAC navn | 1-[(3S,9R,10S,13S,14R,17S)-3-hydroxy-10,13-dimethyl-2,3,4,9,11,12,14,15,16,17-decahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]ethanone |
| Molekylvægt (g/mol) | 314.46 |
| Formel vægt | 314.2246 |