Få mere at vide
(3Beta,7Alpha)-Cholest-5-ene-3,7-diol 3-Benzoate, TRC
Artikelnummer. 30352058
Skift visning
Mængde:
2 mg
Artikelnummer. Mængde
30352058 2 mg
1 options
Artikelnummer. 30352058 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC4318002MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (3beta,7alpha)-Cholest-5-ene-3,7-diol 3-Benzoate
CAS 40824-59-7
Molekylær formel C34 H50 O3
Mængde 2 mg
Synonym (3Ss,7A)-Cholest-5-Ene-3,7-Diol 3-Benzoate
InChI formel InChI=1S/C34H50O3/c1-22(2)10-9-11-23(3)27-14-15-28-31-29(17-19-34(27,28)5)33(4)18-16-26(20-25(33)21-30(31)35)37-32(36)24-12-7-6-8-13-24/h6-8,12-13,21-23,26-31,35H,9-11,14-20H2,1-5H3/t23-,26+,27-,28+,29+,30-,31+,33+,34-/m1/s1
SMIL CC(C)CCC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3[C@H](O)C=C4C[C@H](CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C)OC(=O)c5ccccc5
IUPAC navn [(3S,7S,8S,9S,10R,13R,14S,17R)-7-hydroxy-10,13-dimethyl-17-[(2R)-6-methylheptan-2-yl]-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-yl] benzoate
Molekylvægt (g/mol) 506.76
Formel vægt 506.376