missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(3Beta)-7-Dehydro Cholesterol-d7, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (3beta)-7-Dehydro Cholesterol-d7 |
| CAS | 388622-58-0 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C27 2H7 H37 O |
| Mængde | 0.5 mg |
| Synonym | Cholesta-5,7-dien-25,26,26,26,27,27,27-d7-3-ol, (3β)-, (3β)-Cholesta-5,7-dien-25,26,26,26,27,27,27-d7-3-ol, (3β)-7-Dehydro cholesterol-d7, 7,8-Didehydrocholesterol-d7, 7,8-Didehydrocholesterol-25,26,26,26,27,27,27-D7, Provitamin D3-d7, δ5,7-Cholestadien-3β-ol-25,26,27-d7, δ7-Cholesterol-d7 |
| InChI formel | InChI=1S/C27H44O/c1-18(2)7-6-8-19(3)23-11-12-24-22-10-9-20-17-21(28)13-15-26(20,4)25(22)14-16-27(23,24)5/h9-10,18-19,21,23-25,28H,6-8,11-17H2,1-5H3/t19-,21+,23-,24+,25+,26+,27-/m1/s1/i1D3,2D3,18D |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])C([2H])(CCC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2C3=CC=C4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C)C([2H])([2H])[2H] |
| IUPAC navn | (3S,9S,10R,13R,14R,17R)-10,13-dimethyl-17-[(2R)-6,7,7,7-tetradeuterio-6-(trideuteriomethyl)heptan-2-yl]-2,3,4,9,11,12,14,15,16,17-decahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 391.68 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?