missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

3Beta,5Beta-Tetrahydro Cortisone 3,21-Diacetate, TRC

Artikelnummer. 30425457
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30425457 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30425457 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT29332510MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 3beta,5beta-Tetrahydro Cortisone 3,21-Diacetate
CAS 4003-93-4
Molekylær formel C25H36O7
Mængde 10 mg
Synonym 3beta,17,21-Trihydroxy-5beta-pregnane-11,20-dione 3,21-Diacetate
InChI formel InChI=1S/C25H36O7/c1-14(26)31-13-21(29)25(30)10-8-19-18-6-5-16-11-17(32-15(2)27)7-9-23(16,3)22(18)20(28)12-24(19,25)4/h16-19,22,30H,5-13H2,1-4H3/t16-,17+,18+,19+,22-,23+,24+,25+/m1/s1
SMIL CC(=O)OCC(=O)[C@@]1(O)CC[C@H]2[C@@H]3CC[C@@H]4C[C@H](CC[C@]4(C)[C@H]3C(=O)C[C@]12C)OC(=O)C
IUPAC navn [2-[(3S,5R,8S,9S,10S,13S,14S,17R)-3-acetyloxy-17-hydroxy-10,13-dimethyl-11-oxo-2,3,4,5,6,7,8,9,12,14,15,16-dodecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-2-oxoethyl] acetate
Molekylvægt (g/mol) 448.55
Formel vægt 448.2461
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.