Få mere at vide
3Beta,5Beta-Dihydroxy Drospirenone Ring-opened Alcohol Impurity, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3beta,5beta-Dihydroxy Drospirenone Ring-opened Alcohol Impurity |
| CAS | 82543-18-8 |
| Molekylær formel | C24H38O4 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | (3S,5R,6R,7R,8R,9S,10R,13S,14S,15S,16S,17S)-Octadecahydro-17-(3-hydroxypropyl)-10,13-dimethyl-5H-dicyclopropa[6,7:15,16]cyclopenta[a]phenanthrene-3,5,17-triol, [3S-(3alpha,5alpha,6beta,7beta,8alpha,9beta,10alpha,13alpha,14beta,15beta,16beta,17alpha)]-Octadecahydro-17-(3-hydroxypropyl)-10,13-dimethyl-5H-dicyclopropa[6,7:15,16]cyclopenta[a]phenanthrene-3,5,17-triol, 17-(3-Hydroxypropyl)-6beta,7beta:15beta,16beta-dimethyleneandrostane-3beta,5beta,17beta-triol |
| InChI formel | InChI=1S/C24H38O4/c1-21-7-4-13(26)12-24(21,28)17-10-14(17)19-16(21)5-8-22(2)20(19)15-11-18(15)23(22,27)6-3-9-25/h13-20,25-28H,3-12H2,1-2H3/t13-,14-,15+,16-,17+,18-,19+,20-,21+,22-,23-,24+/m0/s1 |
| SMIL | C[C@]12CC[C@H]3[C@@H]([C@H]4C[C@H]4[C@]5(O)C[C@@H](O)CC[C@]35C)[C@@H]1[C@@H]6C[C@@H]6[C@@]2(O)CCCO |
| Molekylvægt (g/mol) | 390.56 |
| Formel vægt | 390.277 |