Få mere at vide
(3beta,5beta)-3-Hydroxycholan-24-oic acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Isolithocholic acid |
| CAS | 1534-35-6 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C24 H40 O3 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | (3β,5β)-3-Hydroxycholan-24-oic acid, 3-Epilithocholic acid, 3β-Hydroxy-5β-cholan-24-oic acid, 3β-Hydroxy-5β-cholanic acid, 3β-Hydroxy-5β-cholanoic acid, 3β-Lithocholic acid, 5β-Cholanic acid-3β-ol, Isolithocholic acid, β-Lithocholanic acid, β-Lithocholic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C24H40O3/c1-15(4-9-22(26)27)19-7-8-20-18-6-5-16-14-17(25)10-12-23(16,2)21(18)11-13-24(19,20)3/h15-21,25H,4-14H2,1-3H3,(H,26,27)/t15-,16-,17+,18+,19-,20+,21+,23+,24-/m1/s1 |
| SMIL | C[C@H](CCC(=O)O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC[C@@H]4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C |
| IUPAC navn | (4R)-4-[(3S,5R,8R,9S,10S,13R,14S,17R)-3-hydroxy-10,13-dimethyl-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]pentanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 376.57 |
| Vis mere |