Få mere at vide
3beta,5alpha-Tetrahydrodeoxycorticosterone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3beta,5alpha-Tetrahydrodeoxycorticosterone |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | Pregnan-20-one, 3,21-dihydroxy-, (3β,5α)-, 5α-Pregnan-20-one, 3β,21-dihydroxy- (8CI), (3β,5α)-3,21-Dihydroxypregnan-20-one, 3β,21-Dihydroxy-5α-pregnan-20-one, 3β,5α-Tetrahydrodeoxycorticosterone, (3β,5α)- 3,21-Dihydroxypregnan-20-one, Epiallopregnanolone |
| InChI formel | InChI=1S/C21H34O3/c1-20-9-7-14(23)11-13(20)3-4-15-16-5-6-18(19(24)12-22)21(16,2)10-8-17(15)20/h13-18,22-23H,3-12H2,1-2H3/t13-,14-,15-,16-,17-,18+,20-,21-/m0/s1 |
| Formel vægt | 334.2508 |