missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

3Beta,5Alpha,6Beta-Trihydroxycholestane, TRC

Artikelnummer. 30452073
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30452073 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30452073 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT79510010MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 3beta,5alpha,6beta-Trihydroxycholestane
CAS 1253-84-5
Molekylær formel C27 H48 O3
Mængde 10 mg
Synonym (3β,5α,6β)-Cholestane-3,5,6-triol, 3β-Hydroxycholestane-5α,6β-diol, 5α,6β-Dihydroxycholestanol, Cholesta-3β,5α,6β-triol, Cholestane-3β,5α,6β-triol, NSC 124751, NSC 18178
InChI formel InChI=1S/C27H48O3/c1-17(2)7-6-8-18(3)21-9-10-22-20-15-24(29)27(30)16-19(28)11-14-26(27,5)23(20)12-13-25(21,22)4/h17-24,28-30H,6-16H2,1-5H3/t18-,19+,20+,21-,22+,23+,24-,25-,26-,27+/m1/s1
SMIL CC(C)CCC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3C[C@@H](O)[C@@]4(O)C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
IUPAC navn (3S,5R,6R,8S,9S,10R,13R,14S,17R)-10,13-dimethyl-17-[(2R)-6-methylheptan-2-yl]-1,2,3,4,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthrene-3,5,6-triol
Molekylvægt (g/mol) 420.67
Formel vægt 420.3603
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.