missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(3Beta,5Alpha,6Alpha,20R)-Pregnane-3,6,20-triol, TRC

Artikelnummer. 30416676
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
2.5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30416676 25 mg
30409038 10 mg
30409405 2.5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30416676 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP03099025MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 70286-67-8
Molekylær formel C21H36O3
Molekylvægt (g/mol) 336.51
Synonym 5a-Pregane-3b,6a,20b-triol
IUPAC navn (3S,5S,6S,8S,9S,10R,13S,14S,17S)-17-[(1R)-1-hydroxyethyl]-10,13-dimethyl-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthrene-3,6-diol
SMIL C[C@@H](O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3C[C@H](O)[C@H]4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (3beta,5alpha,6alpha,20R)-Pregnane-3,6,20-triol
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C21H36O3/c1-12(22)15-4-5-16-14-11-19(24)18-10-13(23)6-8-21(18,3)17(14)7-9-20(15,16)2/h12-19,22-24H,4-11H2,1-3H3/t12-,13+,14+,15-,16+,17+,18-,19+,20-,21-/m1/s1
Formel vægt 336.2664
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.