Få mere at vide
(3beta,5alpha)-4,4-Dimethylcholesta-8,14,24-trien-3-ol(Contain up to 15% ∆25 isomer), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (3beta,5alpha)-4,4-Dimethylcholesta-8,14,24-trien-3-ol |
| CAS | 64284-64-6 |
| Molekylær formel | C29H46O |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | 4,4-Dimethyl-5α-cholesta-8,14,24-trien-3β-ol, FF-MAS, Follicular Fluid Meiosis-activating Sterol |
| InChI formel | InChI=1S/C29H46O/c1-19(2)9-8-10-20(3)22-12-13-23-21-11-14-25-27(4,5)26(30)16-18-29(25,7)24(21)15-17-28(22,23)6/h9,13,20,22,25-26,30H,8,10-12,14-18H2,1-7H3/t20-,22-,25+,26+,28-,29-/m1/s1 |
| SMIL | C[C@H](CCC=C(C)C)[C@H]1CC=C2[C@@]1(CCC3=C2CC[C@@H]4[C@@]3(CC[C@@H](C4(C)C)O)C)C |
| IUPAC navn | (3S,5R,10S,13R,17R)-4,4,10,13-tetramethyl-17-[(2R)-6-methylhept-5-en-2-yl]-1,2,3,5,6,7,11,12,16,17-decahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 410.67 |
| Formel vægt | 410.3549 |