Få mere at vide
3beta,4beta-Dihydroxyandrost-5-en-17-one, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4b-Hydroxy DHEA |
| CAS | 63518-24-1 |
| Molekylær formel | C19H28O3 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | Androst-5-en-17-one, 3,4-dihydroxy-, (3β,4β)- (9CI, ACI), (3β,4β)-3,4-Dihydroxyandrost-5-en-17-one (ACI), 3β,4β-Dihydroxyandrost-5-en-17-one, 4β-Hydroxy DHEA |
| InChI formel | InChI=1S/C19H28O3/c1-18-10-8-15(20)17(22)14(18)4-3-11-12-5-6-16(21)19(12,2)9-7-13(11)18/h4,11-13,15,17,20,22H,3,5-10H2,1-2H3/t11-,12-,13-,15-,17+,18+,19-/m0/s1 |
| SMIL | C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CC=C4[C@@H](O)[C@@H](O)CC[C@]34C)[C@@H]1CCC2=O |
| IUPAC navn | (3S,4R,8R,9S,10R,13S,14S)-3,4-dihydroxy-10,13-dimethyl-1,2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 304.4 |
| Formel vægt | 304.4238 |