Få mere at vide
(3Beta)-3-(tert-Butyldimethylsilyl)oxy-chol-5-en-24-oic Acid Methyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (3Beta)-3-(tert-Butyldimethylsilyl)oxy-chol-5-en-24-oic Acid Methyl Ester |
| CAS | 114011-35-7 |
| Molekylær formel | C31H54O3Si |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | (3β)-3-[[(1,1-Dimethylethyl)dimethylsilyl]oxy]-chol-5-en-24-oic Acid Methyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C31H54O3Si/c1-21(10-15-28(32)33-7)25-13-14-26-24-12-11-22-20-23(34-35(8,9)29(2,3)4)16-18-30(22,5)27(24)17-19-31(25,26)6/h11,21,23-27H,10,12-20H2,1-9H3/t21-,23+,24+,25-,26+,27+,30+,31-/m1/s1 |
| SMIL | COC(=O)CC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC=C4C[C@H](CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C)O[Si](C)(C)C(C)(C)C |
| IUPAC navn | methyl (4R)-4-[(3S,8S,9S,10R,13R,14S,17R)-3-[tert-butyl(dimethyl)silyl]oxy-10,13-dimethyl-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]pentanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 502.84 |