missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(3Beta)-3-(Acetyloxy)pregna-5,14,16-trien-20-one, TRC

Artikelnummer. 30315832
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30315832 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30315832 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA1879955MG

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

This item requires a price update prior to being ordered.

Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (3beta)-3-(Acetyloxy)pregna-5,14,16-trien-20-one
CAS 2453-93-2
Molekylær formel C23H30O3
Mængde 5 mg
Synonym (3b)-3-(Acetyloxy)pregna-5,14,16-trien-20-one, 3β-hydroxypregna-5,14,16-trien-20-one
InChI formel InChI=1S/C23H30O3/c1-14(24)19-7-8-20-18-6-5-16-13-17(26-15(2)25)9-11-22(16,3)21(18)10-12-23(19,20)4/h5,7-8,17-18,21H,6,9-13H2,1-4H3/t17-,18-,21?,22-,23+/m0/s1
SMIL [H][C@@]12CC=C3C[C@@H](OC(C)=O)CC[C@]3(C)C1CC[C@@]4(C)C2=CC=C4C(C)=O
IUPAC navn (3S,8R,10R,13S)-17-acetyl-10,13-dimethyl-2,3,4,7,8,9,10,11,12,13-decahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-yl acetate
Molekylvægt (g/mol) 354.48
Formel vægt 354.22
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.