Få mere at vide
(3Beta)-3-(3-Azidopropoxy)solanid-5-ene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (3beta)-3-(3-Azidopropoxy)solanid-5-ene |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C30H48N4O/c1-19-6-9-26-20(2)28-27(34(26)18-19)17-25-23-8-7-21-16-22(35-15-5-14-32-33-31)10-12-29(21,3)24(23)11-13-30(25,28)4/h7,19-20,22-28H,5-6,8-18H2,1-4H3/t19-,20+,22-,23+,24-,25-,26+,27-,28-,29-,30-/m0/s1 |
| Formel vægt | 480.3828 |