missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(3Beta,22E)-Ergosta-5,7,22-triene-3,24,25-triol-d3, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (3beta,22E)-Ergosta-5,7,22-triene-3,24,25-triol-d3 |
| CAS | 131550-95-3 |
| Molekylær formel | C28H41D3O3 |
| Mængde | 0.5 mg |
| Synonym | Ergosta-5,7,22-triene-28,28,28-d3-3,24,25-triol, (3β,22E) |
| InChI formel | InChI=1S/C28H44O3/c1-18(11-16-28(6,31)25(2,3)30)22-9-10-23-21-8-7-19-17-20(29)12-14-26(19,4)24(21)13-15-27(22,23)5/h7-8,11,16,18,20,22-24,29-31H,9-10,12-15,17H2,1-6H3/b16-11+/t18-,20+,22-,23+,24+,26+,27-,28?/m1/s1/i6D3 |
| SMIL | OC(C)(C)C(O)(C([2H])([2H])[2H])/C=C/[C@@H](C)[C@]1([H])[C@@]2(C)CC[C@@]3([H])C([C@]2([H])CC1)=CC=C4C[C@@H](O)CC[C@@]43C |
| IUPAC navn | (6R,E)-6-((3S,9S,10R,13R,14R,17R)-3-hydroxy-10,13-dimethyl-2,3,4,9,10,11,12,13,14,15,16,17-dodecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl)-2-methyl-3-(methyl-d3)hept-4-ene-2,3-diol |
| Molekylvægt (g/mol) | 431.67 |
| Formel vægt | 431.35 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?