Få mere at vide
(3Beta,20R)-Pregn-5-ene-3,17,20-triol, TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | (3beta,20R)-Pregn-5-ene-3,17,20-triol |
| CAS | 2204-13-9 |
| Molekylær formel | C21H34O3 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | Pregn-5-ene-3beta,17,20beta-triol, 3beta,17alpha,20beta-Trihydroxypregn-5-ene |
| InChI formel | InChI=1S/C21H34O3/c1-13(22)21(24)11-8-18-16-5-4-14-12-15(23)6-9-19(14,2)17(16)7-10-20(18,21)3/h4,13,15-18,22-24H,5-12H2,1-3H3/t13-,15+,16-,17+,18+,19+,20+,21+/m1/s1 |
| SMIL | C[C@@H](O)[C@@]1(O)CC[C@H]2[C@@H]3CC=C4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C |
| IUPAC navn | (3S,8R,9S,10R,13S,14S,17R)-17-[(1R)-1-hydroxyethyl]-10,13-dimethyl-1,2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthrene-3,17-diol |
| Molekylvægt (g/mol) | 334.49 |
| Formel vægt | 334.2508 |