missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

3Beta,17Beta-Androst-5-enediol, TRC

Artikelnummer. 30341190
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
2.5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30341190 2.5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30341190 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA6376702.5G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.

Anmod om en pris på denne vare her.

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 5-Androsten-3beta,17beta-diol
CAS 521-17-5
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C19 H30 O2
Mængde 2.5 g
Synonym Androst-5-ene-3β,17β-diol (7CI,8CI), (3β,17β)-Androst-5-ene-3,17-diol, (3S,8R,9S,10R,13S, 14S,17S)-10,13-Dimethyl-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthrene-3,17-diol, 3β,17β-Androst-5-enediol, 3β,17β-Dihydroxyandrost-5-ene, Androst-5-enediol, Androstenediol, HE 2100, HE 2100 (estrogen receptor agonist), Hermaphrodiol, NSC 12163, Neumune, δ5-Androstene-3β,17β-diol, δ5-Androstenediol
InChI formel InChI=1S/C19H30O2/c1-18-9-7-13(20)11-12(18)3-4-14-15-5-6-17(21)19(15,2)10-8-16(14)18/h3,13-17,20-21H,4-11H2,1-2H3/t13-,14-,15-,16-,17-,18-,19-/m0/s1
SMIL C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CC=C4C[C@@H](O)CC[C@]34C)[C@@H]1CC[C@@H]2O
IUPAC navn (3S,8R,9S,10R,13S,14S,17S)-10,13-dimethyl-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthrene-3,17-diol
Molekylvægt (g/mol) 290.44
Formel vægt 290.2246
Procent renhed >95
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.