missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

3Beta,17-Dihydroxy-16Beta-methyl-pregn-5-en-20-one Cyclic Ethylene Acetal, TRC

Artikelnummer. 30377797
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
500 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30377797 1 g
30372954 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30377797 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4536991G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 3beta,17-Dihydroxy-16beta-methyl-pregn-5-en-20-one Cyclic Ethylene Acetal
CAS 115605-76-0
Molekylær formel C24 H38 O4
Mængde 1 g
Synonym (3beta,16beta)-3,17-Dihydroxy-16-methyl-Pregn-5-en-20-one Cyclic 1,2-Ethanediyl Acetal
InChI formel InChI=1S/C24H38O4/c1-15-13-20-18-6-5-16-14-17(25)7-9-21(16,2)19(18)8-10-22(20,3)24(15,26)23(4)27-11-12-28-23/h5,15,17-20,25-26H,6-14H2,1-4H3/t15-,17-,18+,19-,20-,21-,22-,24+/m0/s1
SMIL C[C@H]1C[C@H]2[C@@H]3CC=C4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]2(C)[C@@]1(O)C5(C)OCCO5
IUPAC navn (3S,8R,9S,10R,13S,14S,16S,17R)-10,13,16-trimethyl-17-(2-methyl-1,3-dioxolan-2-yl)-1,2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthrene-3,17-diol
Molekylvægt (g/mol) 390.556
Formel vægt 390.277
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.