Få mere at vide
3BDO, MedChemExpress
Artikelnummer. 16492638
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
Pakningsstørrelse:
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
16492638 5 mg 5mg
16480439 10 mg -
16404106 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16492638 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYU00434
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-12-2026
MedChemExpress 3BDO is a new mTOR activator which can also inhibit autophagy.
3BDO is a new mTOR activator which can also inhibit autophagy.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3BDO
CAS 890405-51-3
Farve Light Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C18H17NO5
Mængde 5 mg
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (305.50 mM) ∣Ethanol : 20 mg/mL (61.10 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C1OC(COC2=C([N+]([O-])=O)C=CC=C2)CC1CC3=CC=CC=C3
Molekylvægt (g/mol) 327.33
Formel vægt 327.33
Procent renhed 99.91%
Grad Research
Fysisk form Solid-Liquid Mixture
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease