Få mere at vide
3b-tert-Butyldimethylsilyloxy Epiandrosterone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3beta-tert-Butyldimethylsilyloxy Epiandrosterone |
| CAS | 57711-44-1 |
| Molekylær formel | C25H44O2Si |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | (3beta,5alpha)-3-[[(1,1-Dimethylethyl)dimethylsilyl]oxy]-androstan-17-one, 3beta-[(tert-Butyldimethylsilyl)oxy]-17-oxo-5alpha-androstane |
| InChI formel | InChI=1S/C25H44O2Si/c1-23(2,3)28(6,7)27-18-12-14-24(4)17(16-18)8-9-19-20-10-11-22(26)25(20,5)15-13-21(19)24/h17-21H,8-16H2,1-7H3/t17-,18-,19-,20-,21-,24-,25-/m0/s1 |
| SMIL | CC(C)(C)[Si](C)(C)O[C@H]1CC[C@@]2(C)[C@@H](CC[C@@H]3[C@@H]2CC[C@@]4(C)[C@H]3CCC4=O)C1 |
| IUPAC navn | (3S,5S,8R,9S,10S,13S,14S)-3-[tert-butyl(dimethyl)silyl]oxy-10,13-dimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 404.7 |
| Formel vægt | 404.3111 |