missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
[(3b)-Cholesta-5,24-dien-3-yloxy](1,1-dimethylethyl)dimethylsilane, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | [(3beta)-Cholesta-5,24-dien-3-yloxy](1,1-dimethylethyl)dimethylsilane |
| CAS | 220150-72-1 |
| Molekylær formel | C33H58OSi |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C33H58OSi/c1-23(2)12-11-13-24(3)28-16-17-29-27-15-14-25-22-26(34-35(9,10)31(4,5)6)18-20-32(25,7)30(27)19-21-33(28,29)8/h12,14,24,26-30H,11,13,15-22H2,1-10H3/t24-,26+,27+,28-,29+,30+,32+,33-/m1/s1 |
| SMIL | C[C@H](CCC=C(C)C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC=C4C[C@H](CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C)O[Si](C)(C)C(C)(C)C |
| IUPAC navn | tert-butyl-[[(3S,8S,9S,10R,13R,14S,17R)-10,13-dimethyl-17-[(2R)-6-methylhept-5-en-2-yl]-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-yl]oxy]-dimethylsilane |
| Molekylvægt (g/mol) | 498.9 |
| Formel vægt | 498.4257 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?