Beskrivelse
- Let og meget fleksibelt materiale for høj bærekomfort
- Væsketæt
- Støjsvagt materiale
- Fri for malingbefugtningsforringende stoffer og silikone
- Ideel til rengøringsarbejde
- Langfingerstropper til fastgørelse af ærmerne
- Optimal beskyttelse takket være selvklæbende lynlåsklap
- Antistatiske egenskaber
- Beskyttelse mod infektionssygdomme
- Foret med hudvenligt non-woven materiale
- Sikre og komfortable lukninger takket være elastiske bånd på hætte, arme og ben
- Elastisk linning for optimal pasform
- To-vejs lynlås
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Kemisk beskyttelsesbeklædning |
| Størrelse | 3X-Large |
| Køn | Unisex |
| Materiale | Polypropylen |
| Farve | Hvid, Gul, Orange |
| Engangs | Engangsbrug |
| Talje stil | Elastik |
| Ankel stil | Elastik |
| Manchet stil | Dækket elastik |
| Hals stil | Hætte |
| Vis mere |