Få mere at vide
Uvex™ 3B Chem Light Chemical Protection Overalls
Artikelnummer. 17737649 Shop alle Uvex produkter
Skift visning
Størrelse:
Lille
Medium
Større
X-Large
2X-stor
3X-Large
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse
17737649 Lille
17747649 Medium
17757649 Større
17767649 X-Large
17777649 2X-stor
17787649 3X-Large
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 17737649 Leverandør Uvex™ Leverandørnr. 8984309
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2095.00 DKK
    2027.99 DKK / Pakke med 25
    Spare 67.01 DKK
    3% Slukket
Forventet forsendelse: 16-11-2026
Engangsoveralls konstrueret af polypropylen SMS lamineret med polyethylenfilm for maksimal sikkerhed.
  • Let og meget fleksibelt materiale for høj bærekomfort
  • Væsketæt
  • Støjsvagt materiale
  • Fri for malingbefugtningsforringende stoffer og silikone
  • Ideel til rengøringsarbejde
  • Langfingerstropper til fastgørelse af ærmerne
  • Optimal beskyttelse takket være selvklæbende lynlåsklap
  • Antistatiske egenskaber
  • Beskyttelse mod infektionssygdomme
  • Foret med hudvenligt non-woven materiale
  • Sikre og komfortable lukninger takket være elastiske bånd på hætte, arme og ben
  • Elastisk linning for optimal pasform
  • To-vejs lynlås
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Kemisk beskyttelsesbeklædning
Størrelse Lille
Køn Unisex
Materiale Polypropylen
Farve Hvid, Gul
Engangs Engangsbrug
Talje stil Elastik
Ankel stil Elastik
Manchet stil Dækket elastik
Hals stil Hætte
Hætte type Standard
Lukketype Lynlås med selvklæbende klap
Sømtype Optaget
Sterilitet Ikke steril
Modstand Kemikalier
Certificeringer/compliance EN 14126, EN 14605 - type 3B, EN 14605 - type 4B, ISO 13982-1 - type 5B, EN 13034 - type 6B, EN 1149-5, EN 1073-2, ISO 27065 C3