Få mere at vide
Uvex™ 3B Chem Classic Chemical Protection Overalls
Artikelnummer. p-7228504 Shop alle Uvex produkter
Størrelse:
Lille
Medium
Større
X-Large
2X-stor
3X-Large
Artikelnummer. 17797649
Brand: Uvex™ 8988009
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Engangsoveralls konstrueret af polypropylen SMS lamineret med polyethylenfilm for maksimal sikkerhed.
  • Meget holdbart materiale kombineret med ultralydssvejsede og tapede sømme sikrer en effektiv barriere og maksimal sikkerhed
  • Uigennemtrængelig for væsker
  • Støjsvagt materiale
  • Fri for silikone- og malingshæmmende stoffer
  • Materiale: Polypropylen non-woven lamineret med polypropylen film
  • Giver beskyttelse mod en lang række kemikalier
  • Langfingerstropper forhindrer ærmerne i at glide op ad armen
  • Selvklæbende lynlåsflap for optimal beskyttelse
  • Antistatiske egenskaber
  • Beskyttelse mod infektionssygdomme
  • Letvægts og slidstærkt materiale
  • Hudvenligt tekstilgreb på indersiden
  • Elastisk linning for en perfekt pasform
  • Sikre og praktiske lukninger takket være elastiske bånd på hætte, arme og ben
  • Komfortabel lynlåstrækker
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Kemisk beskyttelsesbeklædning
Størrelse Lille
Køn Unisex
Materiale Polypropylen
Farve Gul
Engangs Engangsbrug
Talje stil Elastik
Ankel stil Elastik
Manchet stil Beklædt elastik
Hals stil Hætte
Hætte type Standard
Lukketype Lynlås med selvklæbende klap
Sømtype Tapet
Sterilitet Ikke steril
Modstand Kemikalier
Certificeringer/compliance EN 14126, EN 14605 - type 3B, EN 14605 - type 4B, ISO 13982-1 - type 5B, EN 1149-5, EN 1073-2