Få mere at vide
Uvex™ 3B Chem Classic Chemical Protection Overalls
Artikelnummer. 17797649 Shop alle Uvex produkter
Skift visning
Størrelse:
Lille
Medium
Større
X-Large
2X-stor
3X-Large
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse
17797649 Lille
17707659 Medium
17717659 Større
17727659 X-Large
17737659 2X-stor
17747659 3X-Large
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 17797649 Leverandør Uvex™ Leverandørnr. 8988009
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7085.00 DKK
    6841.86 DKK / Pakke med 25
    Spare 243.14 DKK
    3% Slukket
Forventet forsendelse: 16-11-2026
Engangsoveralls konstrueret af polypropylen SMS lamineret med polyethylenfilm for maksimal sikkerhed.
  • Meget holdbart materiale kombineret med ultralydssvejsede og tapede sømme sikrer en effektiv barriere og maksimal sikkerhed
  • Uigennemtrængelig for væsker
  • Støjsvagt materiale
  • Fri for silikone- og malingshæmmende stoffer
  • Materiale: Polypropylen non-woven lamineret med polypropylen film
  • Giver beskyttelse mod en lang række kemikalier
  • Langfingerstropper forhindrer ærmerne i at glide op ad armen
  • Selvklæbende lynlåsflap for optimal beskyttelse
  • Antistatiske egenskaber
  • Beskyttelse mod infektionssygdomme
  • Letvægts og slidstærkt materiale
  • Hudvenligt tekstilgreb på indersiden
  • Elastisk linning for en perfekt pasform
  • Sikre og praktiske lukninger takket være elastiske bånd på hætte, arme og ben
  • Komfortabel lynlåstrækker
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Kemisk beskyttelsesbeklædning
Størrelse Lille
Køn Unisex
Materiale Polypropylen
Farve Gul
Engangs Engangsbrug
Talje stil Elastik
Ankel stil Elastik
Manchet stil Dækket elastik
Hals stil Hætte
Hætte type Standard
Lukketype Lynlås med selvklæbende klap
Sømtype Optaget
Sterilitet Ikke steril
Modstand Kemikalier
Certificeringer/compliance EN 14126, EN 14605 - type 3B, EN 14605 - type 4B, ISO 13982-1 - type 5B, EN 1149-5, EN 1073-2