Få mere at vide
(3b)-4,4-Dimethyl-cholesta-5,7-dien-3-ol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (3beta)-4,4-Dimethyl-cholesta-5,7-dien-3-ol |
| CAS | 53296-71-2 |
| Molekylær formel | C29H48O |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | Cholesta-5,7-dien-3-ol, 4,4-dimethyl-, (3β)- (9CI, ACI), (3β)-4,4-Dimethylcholesta-5,7-dien-3-ol (ACI), Cholesta-5,7-dien-3β-ol, 4,4-dimethyl- (6CI, 7CI), 4,4-Dimethylcholesta-5,7-dien-3β-ol, (3β)-4,4-Dimethylcholesta-5,7-dien-3-ol |
| InChI formel | InChI=1S/C29H48O/c1-19(2)9-8-10-20(3)22-12-13-23-21-11-14-25-27(4,5)26(30)16-18-29(25,7)24(21)15-17-28(22,23)6/h11,14,19-20,22-24,26,30H,8-10,12-13,15-18H2,1-7H3/t20-,22-,23+,24+,26+,28-,29-/m1/s1 |
| SMIL | CC(C)CCC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2C3=CC=C4C(C)(C)[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C |
| IUPAC navn | (3S,9S,10R,13R,14R,17R)-4,4,10,13-tetramethyl-17-[(2R)-6-methylheptan-2-yl]-1,2,3,9,11,12,14,15,16,17-decahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 412.7 |
| Formel vægt | 412.3705 |