Få mere at vide
3b,17b-Dihydroxy-19-norandrost-5(10)-ene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3beta,17beta-Dihydroxy-19-norandrost-5(10)-ene |
| CAS | 4993-32-2 |
| Molekylær formel | C18H28O2 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | (3β,17β)-Estr-5(10)-ene-3,17-diol |
| InChI formel | InChI=1S/C18H28O2/c1-18-9-8-14-13-5-3-12(19)10-11(13)2-4-15(14)16(18)6-7-17(18)20/h12,14-17,19-20H,2-10H2,1H3/t12-,14+,15+,16-,17-,18-/m0/s1 |
| SMIL | C[C@]12CC[C@H]3[C@H]([C@@H]1CC[C@@H]2O)CCC4=C3CC[C@@H](C4)O |
| IUPAC navn | (3S,8R,9S,13S,14S,17S)-13-methyl-1,2,3,4,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthrene-3,17-diol |
| Molekylvægt (g/mol) | 276.41 |
| Formel vægt | 276.2089 |